Fontos dokumentumok
A3109
A-803467
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-4(-Chlorophenyl)-N-(3,5-dimethoxyphenyl)furan-2-carboxamide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
kezdeményező
Abbott
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
COc1cc(NC(=O)c2ccc(o2)-c3ccc(Cl)cc3)cc(OC)c1
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-23-15-9-14(10-16(11-15)24-2)21-19(22)18-8-7-17(25-18)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-11H,1-2H3,(H,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHKBTPQDHDSBSP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.