Fontos dokumentumok
R8279
RG108
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
N-Phthalyl-L-tryptophan
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D -250 to -310°, c = 0.5 in methanol
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)N3C(=O)C4=CCCC=C4C3=O
InChI
1S/C19H16N2O4/c22-17-13-6-1-2-7-14(13)18(23)21(17)16(19(24)25)9-11-10-20-15-8-4-3-5-12(11)15/h3-8,10,16,20H,1-2,9H2,(H,24,25)/t16-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LMAZUAXDZRILNJ-INIZCTEOSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in reprogramming and increasing cell plasticity of primary multipotent mesenchymal stromal cells (MMSC)
- as an inhibitor of DNA methyltransferase (DNMTi) in human retinal pigment epithelial ARPE-19 cells
- as a DNA methyltransferase inhibitor in C33A2 cells to test its effect on papillomavirus late gene expression (HPV16)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.