Fontos dokumentumok
D0387
6,7-Dimethyl-5,6,7,8-tetrahydropterine hydrochloride
≥95%
Szinonimák:
2-Amino-6,7-dimethyl-4-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydropteridine, DMPH4
Teszt
≥95%
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[H].CC1Nc2nc(N)nc(O)c2NC1C
InChI
1S/C8H13N5O.ClH/c1-3-4(2)11-6-5(10-3)7(14)13-8(9)12-6;/h3-4,10H,1-2H3,(H4,9,11,12,13,14);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GIHYTRGUZVYCQX-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)