Fontos dokumentumok
B107
L-BMAA hydrochloride
≥97% (NMR), powder
Szinonimák:
S(+)-2-Amino-3-(methylamino)propionic acid hydrochloride
Teszt
≥97% (NMR)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D +21 to +31°, c = 0.5 M in 0.1 M HCl(lit.)
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: soluble (solutions may be stored for several days at 4 °C)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.CNC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10N2O2.ClH/c1-6-2-3(5)4(7)8;/h3,6H,2,5H2,1H3,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VDXYGASOGLSIDM-DFWYDOINSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3