Fontos dokumentumok
D2016
Biochanin A
Szinonimák:
4′-Methylgenistein, 5,7-Dihydroxy-4′-methoxyisoflavone, Genistein 4′-methyl ether, Olmelin
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
mp
210-213 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)12-8-21-14-7-10(17)6-13(18)15(14)16(12)19/h2-8,17-18H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUADCCWRTIWANL-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP19A1(1588)
mouse ... Aldh1a2(19378) , Maoa(17161)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.