Merck
34566
Supelco
Flonicamid Metabolite TFNG
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
N-[[4-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]carbonyl]glycine, 4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl glycine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H7F3N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
O=C(NCC(O)=O)C1=C(C(F)(F)F)C=CN=C1
InChI
1S/C9H7F3N2O3/c10-9(11,12)6-1-2-13-3-5(6)8(17)14-4-7(15)16/h1-3H,4H2,(H,14,17)(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXMBYGGSBXWTEY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Flonicamid Metabolite TFNG is one of the metabolites of flonicamid, which is a selective aphicide.
Alkalmazás
TFNG may be used as a reference standard for the determination of the analyte:
  • In vegetables using QuEChERS and reversed-phase liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.
  • In dried hops by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Simultaneous determination of flonicamid and its metabolites in vegetables using QuEChERS and reverse-phase liquid chromatography- tandem mass spectrometry.
Xu Y, et al.
Journal of Chromatography A, 1218(38), 6663- 6666 (2011)
Analysis of flonicamid and its metabolites in dried hops by liquid chromatography- tandem mass spectrometry.
Hengel MJ and Miller M
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55(20), 8033- 8039 (2007)
Shanshan Wang et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 161, 420-429 (2018-06-17)
Flonicamid, a novel selective systemic pesticide, can effectively control a broad range of insect pests. However, the dissipation behaviors and the terminal residues of flonicamid and its metabolites in some crops and soils remain unclear. Herein, an easy, sensitive and