P0600002
Pethidine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Methyl-4-phenylpiperidine, MPP
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pethidine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
N1(CCC(CC1)c2ccccc2)C
InChI
1S/C12H17N/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12H,7-10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZETXHVRPKUXQIT-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)