Merck
24366C
SAFC
EX-CELL® Advanced CHO Fed-batch Medium
powder
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.71
Minőségi szint
termékcsalád
EX-CELL®
Forma
dry powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
EX-CELL® AdvancedCHO Fed-batch Medium is chemically-defined and contains no animal derived components. This newest platform from SAFC has been specifically developed to support growth and productivity across a diverse set of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells in fed-batch cultures while still allowing for flexibility in the adjustment of protein quality attributes. This contemporary fed-batch platform was developed using a strategy of Multivariate Analysis to establish correlations in which the formulation components influence critical process and product attributes such as titer, fold expansion, receptor expression, and glycosylation. This platform contains no hypoxanthine and thymidine, L-glutamine, phenol red or 2-mercaptoethanol (2-ME). This medium is intended to be a part of a fed-batch platform, and used with EX-CELL® Advanced CHO Feed 1 (24367C - with glucose or 24368C - without glucose).
Mennyiség
Formulated to contain 22.09 grams of powder per liter of medium.
Jogi információk
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
In this study, nine commercially available, chemically defined media and feed combinations from different vendors were assessed for producing monoclonal antibody in Chinese hamster ovary (CHO) cells.
Our step-by-step guide to optimizing media and feed combinations for upstream bioprocessing.
Cell culture media are vital for bioprocessing therapeutics. This page describes the central role of our organization in authoring purpose-built GMP for cell culture media.
Cellvento 4CHO-X Expansion Medium enhances cell biomass for bioreactor inoculation in cell expansion stages.
Összes mutatása
Related Content
Learn more about cell culture media development for mAB development and manufacturing, and the products you need for this step.
Tudjon meg többet a mAB-fejlesztéshez és -gyártáshoz szükséges sejttenyésztési közegek fejlesztéséről és az ehhez a lépéshez szükséges termékekről.