Fontos dokumentumok
G0903
γ-Glu-Cys
≥80% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Szinonimák:
γ-L-Glutamyl-L-cysteine, des-Gly-glutathione reduced form
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
γ-Glu-Cys, ≥80% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥80% (HPLC)
Forma
powder
összetétel
Peptide content, ≥60% elemental analysis
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14N2O5S/c9-4(7(12)13)1-2-6(11)10-5(3-16)8(14)15/h4-5,16H,1-3,9H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RITKHVBHSGLULN-WHFBIAKZSA-N
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?