Fontos dokumentumok
CS0760
Isolated Mitochondria Staining Kit
1 kit sufficient for 50 reactions (in a 2 mL cuvette), 1 kit sufficient for 1000 reactions (using 96 multiwell plates)
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
használat
kit sufficient for 1000 reactions (using 96 multiwell plates)
kit sufficient for 50 reactions (in a 2 mL cuvette)
kiszerelés
pkg of 1 kit
tárolási körülmény
dry at room temperature
technika/technikák
flow cytometry: suitable
protein staining: suitable
fluoreszcencia
λex 490 nm; λem 590 nm (JC-1 dye)
alkalmazás(ok)
cell analysis
detection
észlelési módszer
fluorometric
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Fast, simple, and convenient method for staining isolated mitochondria and for assaying mitochondria intactness
- Contains all the reagents required for the detection of changes in mitochondrial inner-membrane electrochemical potential
- Contains the antibiotic Valinomycin that permeabilizes the mitochondrial membrane, and thus, dissipates the mitochondrial electrochemical potential. Valinomycin can be used as a control agent that prevents JC-1 aggregation
Elv
Analízis megjegyzés
Kit Components Only
- DMSO 1 mL
- JC-1 Assay Buffer 5X 25 mL
- JC-1 Stain 25 μg
- Valinomycin Ready Made 100 μL
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Celluláris apoptózis vizsgálatok a programozott sejthalál kimutatására Annexin V, kaszpáz és TUNEL DNS-fragmentációs vizsgálatok segítségével.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
A sejtek oxidatív stresszét enzimatikus fosztók és antioxidáns modulátorok ellensúlyozzák a reaktív oxigénfajok károsodása ellen.