Fontos dokumentumok
MITOISO2
Mitochondria Isolation Kit
sufficient for 50 applications (2-5 x 107 cells), isolation of enriched mitochondrial fraction from cells
Szinonimák:
Mitochondrial Extraction Kit, Mitochondrial Purification Kit
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
használat
sufficient for 50 applications (2-5 x 107 cells)
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Ewing′s Sarcoma Family of Tumor (ESFT) cells
- blood samples of tuberculosis patients
- human neuroblastoma cells and glioma cells
- myotubes
- HepG2 cells
Tulajdonságok és előnyök
- The kit allows for quick and simple extraction of a concentrated portion of mitochondria from cells.
- The isolated mitochondria will mostly have intact inner and outer membranes.
- Can be used to extract mitochondrial proteins for proteome analysis
Egyéb megjegyzések
- This product is for R&D use only, not for drug, household, or other uses.
- Please consult the Material Safety Data Sheet for information regarding hazards and safe handling practices.
- Use ultrapure water for the preparation of reagents.
- Please refer to the product information sheet to learn more about kit components, reagents required, storage and stability, and isolation protocols.
Kit Components Also Available Separately
- C2978CelLytic™ M, Cell Lysis Reagent, Suitable for Mammalian cell lysis and protein solubilization. 10 mLBiztonsági adatlap
- P8340Protease Inhibitor Cocktail, for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solution 2.5 mLBiztonsági adatlap
- C0356Protein Extraction Reagent Type 4 1 bottleBiztonsági adatlap
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.
Celluláris apoptózis vizsgálatok a programozott sejthalál kimutatására Annexin V, kaszpáz és TUNEL DNS-fragmentációs vizsgálatok segítségével.
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.