Fontos dokumentumok
MAK561
Succinate Dehydrogenase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Szinonimák:
SDH Activity Assay Kit
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 100 colorimetric tests
Minőségi szint
észlelési módszer
colorimetric
vonatkozó betegség(ek)
neurological disorders
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Highly sensitive, simple and high-throughput assay for measuring Succinate Dehydrogenase (SDH) concentration.
- Supportive calculator will calculate the reagents needed according to your experimental needs, and analyze your results based on your experimental data.
Alkalmasság
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F
Lobbanási pont (C)
87 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)