Fontos dokumentumok
MITOISO3
Yeast Mitochondria Isolation Kit
sufficient for 40 applications (using 20 OD culture preparations), isolation of an enriched mitochondrial fraction from yeast cells
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
használat
sufficient for 40 applications (using 20 OD culture preparations)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
• The kit contains all the reagents required for a fast and easy yeast cell wall lysis by lyticase (spheroplast formation) followed by cell membrane lysis/breakage and mitochondria isolation
• The kit provides two alternatives for cell membrane disruption. The first one by a detergent and second one by homogenization.
• The kit includes an extraction buffer for mitochondrial protein profiling to be used in proteome studies
• The kit includes a storage buffer for use with intact mitochondria.
• The reagents are sufficient for 40 procedures using 20 OD culture preparations
• The kit was tested on Saccharomyces cerevisiae, Pichia pastoris, and Schizosaccharomyces pombe
Kit Components Also Available Separately
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
A sejtek oxidatív stresszét enzimatikus fosztók és antioxidáns modulátorok ellensúlyozzák a reaktív oxigénfajok károsodása ellen.