MAK160
Mitochondrial Membrane Potential Kit
sufficient for 100 fluorometric tests (flow cytometry)
Szinonimák:
JC-10 Assay
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 100 fluorometric tests (flow cytometry)
észlelési módszer
fluorometric
vonatkozó betegség(ek)
cancer
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Alkalmasság
Elv
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Celluláris apoptózis vizsgálatok a programozott sejthalál kimutatására Annexin V, kaszpáz és TUNEL DNS-fragmentációs vizsgálatok segítségével.