Fontos dokumentumok
SML0306
Biapenem
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
6-[[(4R,5S,6S)-2-Carboxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-3-yl]thio]-6,7-dihydro-5H-pyrazolo[1,2-a][1,2,4]triazol-4-ium inner salt, Biapenern, CL 186-815, CL 186815, L 627, LJC 10627
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: ≥5 mg/mL (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(SC3Cn4cnc[n+]4C3)=C(N2C1=O)C([O-])=O
InChI
1S/C15H18N4O4S/c1-7-11-10(8(2)20)14(21)19(11)12(15(22)23)13(7)24-9-3-17-5-16-6-18(17)4-9/h5-11,20H,3-4H2,1-2H3/t7-,8-,10-,11-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MRMBZHPJVKCOMA-YJFSRANCSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)