Fontos dokumentumok
C8656
Celatom®, acid-washed
for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
minőség
for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
technika/technikák
photometry: suitable
veszteség
≤1% loss on ignition
szín
white
alkalmazás(ok)
food and beverages
general analytical
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges