Fontos dokumentumok
22139
Celite® Filter Cel
filter aid, slightly calcined
Szinonimák:
Diatomaceous earth, calcined
Forma
powder
minőség
slightly calcined
összetétel
Al2O3, 3.3%
CaO, 0.8%
Fe2O3, 1.4%
Na2O + K2O, 1.0%
SiO2, 89.0%
technika/technikák
ion chromatography: suitable
veszteség
~1.5% loss on ignition, 900 °C
átlagos részecskeméret
≤45.3 μm (82% (acc. to Cilas))
pH
~8.0 (25 °C, 10% in aq. suspension)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Journal of cellular and molecular medicine (2015).