Fontos dokumentumok
56678
Hyflo® Super Cel®
filter aid, flux calcined, treated with sodium carbonate
Szinonimák:
Diatomaceous earth, flux-calcined
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
solid
minőség
flux calcined
treated with sodium carbonate
összetétel
Al2O3, 4.0%
CaO, 0.5%
Fe2O3, 1.5%
Na2O + K2O, 3.3%
SiO2, 89.6%
veszteség
~0.2% loss on ignition, 900 °C
átlagos részecskeméret
18 μm (acc. to granulometric method (laser sizer))
pH
>8.5 (25 °C, 10% in aq. suspension)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1