Merck
221791
Sigma-Aldrich
AW Standard Super-Cel® NF
Szinonimák:
Diatomaceous earth, calcined
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
11101527
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
Forma
powder
Minőségi szint
parameter
(0.30) (Permeability(Darcy))
részecskeméret
150 mesh (<=5.0%, Tyler sieve retain)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
AW Standard Super-Cel® NF is a filter aid derived from diatomaceous earth.
Alkalmazás
Suitable for most filtrations
Minőség
Free of organic matter
Elkészítési megjegyzés
Acid washed
Jogi információk
Super Cel is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)