Merck
TDFC10
Supelco
Dietary Fiber, Total, Assay Control Kit
sufficient for ≥10 assays
Szinonimák:
Total Dietary Fiber Controls Kit
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
12164500
NACRES:
NA.84
használat
sufficient for ≥10 assays
Minőségi szint
technika/technikák
photometry: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
general analytical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Kapcsolódás
Standards for use as internal controls in conjunction with the Total Dietary Fiber Assay Kit (TDF100A)
Kit Components Only
Product No.
Leírás
  • Arabinogalactan (stractan) 1 g
  • Casein 5 g
  • β-Glucan 1 g
  • Pectin 1 g
  • Starch, corn 10 g
  • Starch, wheat 10 g
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)