Merck
S5628
Sigma-Aldrich
Ser-Tyr β-naphthylamide
powder
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H23N3O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
393.44
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
Forma
powder
szín
off-white
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(CO)C(=O)NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C22H23N3O4/c23-19(13-26)21(28)25-20(11-14-5-9-18(27)10-6-14)22(29)24-17-8-7-15-3-1-2-4-16(15)12-17/h1-10,12,19-20,26-27H,11,13,23H2,(H,24,29)(H,25,28)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MAQKGNBGUVFWNR-UHFFFAOYSA-N
Szubsztrátok
Substrate for cathepsin C
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Properties of dipeptidyl arylamidase I of the pituitary. Chloride and sulfhydryl activation of seryltyrosyl-beta-naphthylamide hydrolysis.
J K McDonald et al.
The Journal of biological chemistry, 241(7), 1494-1501 (1966-04-10)
M J McGuire et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 295(2), 280-288 (1992-06-01)
The lysosomal hydrolase, dipeptidyl peptidase I (DPPI), was purified from human spleen and its enzymatic activity characterized. The enzyme was purified to apparent homogeneity by a combination of differential pH solubility, heat-treatment, affinity chromatography on concanavalin A-agarose and p-hydroxymercuribenzoate-agarose, and