219392
Cathepsin B Substrate III, Fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized solid, Cathepsin B inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Cathepsin B Substrate III, Fluorogenic, Z-RR-AMC, 2HCl
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Cathepsin B Substrate III, Fluorogenic, Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of cathepsin B activity.
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
lyophilized solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
water: soluble
fluoreszcencia
λex 360-380 nm
λem 430-460 nm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Szekvencia
Egyéb megjegyzések
Manson, R.W., et al. 1985. Biochem. J.226, 233.
Tanaka, M., et al. 1985. Life Sci. 36, 1217.
Docherty, K., et al. 1984. J. Biol. Chem.259, 6041.
Barrett, A.J., and Kirschke, H. 1981. Methods Enzymol.80, 535.
Barrett, A.J. 1980. Biochem. J.187, 909.
WGK
WGK 1