Merck
G0142
Sigma-Aldrich
Gly-Phe p-nitroanilide
cathepsin c substrate
Szinonimák:
Gly-Phe-pNA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H18N4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
342.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
oldhatóság
DMF: 50 mg/mL, clear, yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C17H18N4O4/c18-11-16(22)20-15(10-12-4-2-1-3-5-12)17(23)19-13-6-8-14(9-7-13)21(24)25/h1-9,15H,10-11,18H2,(H,19,23)(H,20,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KNDZCZRECXTRHP-UHFFFAOYSA-N
Szubsztrátok
Chromogenic substrate for cathepsin C.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dokumentumtár megtekintése
A simple estimation of cathepsin C using a new chromogenic substrate.
R J PLANTA et al.
Analytical biochemistry, 5, 360-362 (1963-04-01)