Fontos dokumentumok
C8571
Cathepsin B from human liver
buffered aqueous solution, ≥1,500 units/mg protein (E1%/280)
Szinonimák:
Cathepsin B1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human liver
Minőségi szint
Forma
buffered aqueous solution
specifikus aktivitás
≥1,500 units/mg protein (E1%/280)
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... CTSB(1508)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a positive control in the screening Cathepsin B inhibitor assay
- in wall extension (expansin activity) assay
- in microinjection human foreskin fibroblasts to test its effect on apoptosis induction
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egység definíció
Fizikai forma
Gátló
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cathepsin B is a lysosomal cysteine proteinase with broad specificity. This protocol uses Nα–CBZ–Arg–Arg–7–amido–4–methylcoumarin as the substrate for fluorometric detection of Cathepsin B activity.