SML1238
Ertapenem sodium
≥90% (HPLC), powder, carbopenem antibiotic
Szinonimák:
(4R,5S,6S)-3-[(3S,5S)-5-[(3-carboxyphenyl)carbamoyl]pyrrolidin-3-yl]sulfanyl-6-(1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid sodium, ZD-443 sodium
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ertapenem sodium, ≥90% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL, clear
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
[Na+].S([C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)Nc4cc(ccc4)C(=O)[O-])C1=C(N2[C@H]([C@H]1C)[C@H](C2=O)[C@H](O)C)C(=O)O
InChI
1S/C22H25N3O7S.Na/c1-9-16-15(10(2)26)20(28)25(16)17(22(31)32)18(9)33-13-7-14(23-8-13)19(27)24-12-5-3-4-11(6-12)21(29)30;/h3-6,9-10,13-16,23,26H,7-8H2,1-2H3,(H,24,27)(H,29,30)(H,31,32);/q;+1/p-1/t9-,10-,13+,14+,15-,16-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXNAQFZBWUNWJM-HRXMHBOMSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)