Fontos dokumentumok
B6929
Lys-(des-Arg9, Leu8)-Bradykinin trifluoroacetate salt
≥95%
Szinonimák:
des(Arg10, Leu9)-Kallidin
Teszt
≥95%
form
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)CNC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C47H75N13O11/c1-28(2)24-33(46(70)71)56-42(66)36-17-10-21-58(36)44(68)34(27-61)57-40(64)32(25-29-12-4-3-5-13-29)54-38(62)26-53-41(65)35-16-9-22-59(35)45(69)37-18-11-23-60(37)43(67)31(15-8-20-52-47(50)51)55-39(63)30(49)14-6-7-19-48/h3-5,12-13,28,30-37,61H,6-11,14-27,48-49H2,1-2H3,(H,53,65)(H,54,62)(H,55,63)(H,56,66)(H,57,64)(H,70,71)(H4,50,51,52)/t30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGTPZUQKOYEAOH-MDKUUQCZSA-N
Géninformáció
human ... BDKRB1(623)
mouse ... BDKRB1(12061)
rat ... BDKRB1(81509)
Amino Acid Sequence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3