22090
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≤3.5% chloride, suitable for biotechnology and microbiology
Szinonimák:
Peptone from casein, Casein Hydrolysate, Pancreatic hydrolysate of casein, peptone from casein
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Casein Hydrolysate, suitable for microbiology, Nitrogen source in culture media
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
total nitrogen (N), ≥11%
tárolási körülmény
(sealed container)
szennyeződések
≤3.5% chloride (expressed as NaCl)
izzítási maradék
≤8%
veszteség
≤6.0% loss on drying
pH
6.0-7.0 (25 °C)
oldhatóság
H2O: 2%, clear, faintly yellow to brown
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
10-30°C
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.