Merck
364428
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Citronellic acid
98%
Szinonimák:
(S)-(−)-3,7-Dimethyl-6-octenoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
optikai aktivitás
[α]25/D −8°, neat
törésmutató
n20/D 1.453 (lit.)
bp
115-120 °C/0.4 mmHg (lit.)
sűrűség
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
C[C@@H](CC\C=C(/C)C)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10(11)12/h5,9H,4,6-7H2,1-3H3,(H,11,12)/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJWSUKYXUMVMGX-VIFPVBQESA-N
Alkalmazás
(S)-(-)-Citronellic acid may be used in the synthesis of trisubstituted piperidine substructures of the veratramine and jervine type, that can be building blocks for developing cyclopamine analogs.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Philipp Heretsch et al.
Organic letters, 11(23), 5410-5412 (2009-11-04)
All four diastereomers of the trisubstituted piperidine-alkaloids of the veratramine and jervine type were synthesized with complete stereocontrol starting from enantiopure citronellic acids. The flexible, high-yielding, and scalable route described here will facilitate convergent syntheses and give access to analogues