Fontos dokumentumok
109266
Aminoguanidine bicarbonate
97%
Szinonimák:
Aminoguanidine hydrogencarbonate, Guanylhydrazine hydrogencarbonate
Teszt
97%
mp
170-172 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 2.7 g/L at 20 °C
H2O: soluble 3.3 g/L at 30 °C
funkcionális csoport
amine
hydrazine
SMILES string
OC(O)=O.NNC(N)=N
InChI
1S/CH6N4.CH2O3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);(H2,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTXHZHQQWQTQMW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?