Fontos dokumentumok
67520
1-Methyl-L-histidine
≥98.0% (TLC), for peptide synthesis
Szinonimák:
3-(1-Methylimidazol-4-yl)-L-alanine, 3-Methyl-L-histidine (archaic), Nτ-Methyl-L-histidine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
1-Methyl-L-histidine, ≥98.0% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (TLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D −24±1°, c = 2% in H2O
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szennyeződések
≤5% water
mp
~240 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cn1cnc(C[C@H](N)C(O)=O)c1
InChI
1S/C7H11N3O2/c1-10-3-5(9-4-10)2-6(8)7(11)12/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRMWTNUJHUMWMS-LURJTMIESA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?