C6039
Cell Freezing Medium-Glycerol 1×
sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
Cell Cryopreservation Solution, Freezing Medium for Cells
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
L-glutamine: no
NaHCO3: no
HEPES: no
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Protocols
Cell culture protocol for high cell viability freezing using cryopreservation reagents like DMSO. Free handbook download.