Fontos dokumentumok
356352-M
Millipore
Glycerol
Molecular Biology Grade
Szinonimák:
Glycerol, 1,2,3-Propanetriol, Glycerin
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.09
Beilstein:
635685
MDL-szám:
UNSPSC kód:
50161901
NACRES:
NA.79
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99% (titration)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
698 °F
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
technika/technikák
electrophoresis: suitable
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
sűrűség
1.25 g/mL (lit.)
kation nyomok
heavy metals: ≤0.0005%
absorption
≤0.02 at 280 nm in H2O at 0.5 M
≤0.07 at 260 nm in H2O at 0.5 M
idegen aktivitás
DNases, proteases, RNases, none detected
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Obtained from oils and fats as a biproduct in the manufacturing of soaps and fatty acids (absorbance: ≤0.07 at 260 nm; ≤0.02 at 280 nm).
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Slide 1 of 4
1 of 4