Fontos dokumentumok
APOAC
Annexin V-Cy3™ Apoptosis Detection Kit
Szinonimák:
Red fluorescent Annexin V apoptosis assay
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 200 tests
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 kit
technika/technikák
flow cytometry: suitable
alkalmazás(ok)
cell analysis
detection
észlelési módszer
fluorometric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Tulajdonságok és előnyök
- Rapid labeling of cells. Cell staining takes only 10 minutes.
- No cell fixation or processing required, reducing the detection time and allowing the cells to be used for further study.
- 6-Carboxyfluorescein diacetate secondary dye is included with the kit to differentiate apoptotic cells from viable and necrotic cells.
Elv
Jogi információk
Kit Components Only
- Annexin V Cy3.18 Conjugate from human placenta, buffered aqueous solution 10 μg
Kit Components Also Available Separately
- C50416-Carboxyfluorescein diacetate 10 mgBiztonsági adatlap
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Cikkek
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Celluláris apoptózis vizsgálatok a programozott sejthalál kimutatására Annexin V, kaszpáz és TUNEL DNS-fragmentációs vizsgálatok segítségével.