Fontos dokumentumok
C3506
Cytosine
≥99%
Szinonimák:
4-Amino-2-hydroxypyrimidine, 4-Aminopyrimidin-2-(1H)-one
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
NC1=NC(=O)NC=C1
InChI
1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- for the preparation of nucleobase solutions
- as a standard for high-performance liquid chromatography (HPLC)
- for the estimation of global methylation rate
- for nucleoside 5′-triphosphate (NTP) synthesis
- purification
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.