Fontos dokumentumok
U6381
Uridine
BioUltra, ≥99%
Szinonimák:
1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99%
form
powder
szennyeződések
≤0.016% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.2%
mp
163-167 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.1 M, clear, colorless
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.003%
NH4+: ≤0.15%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.005%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DRTQHJPVMGBUCF-XVFCMESISA-N
Géninformáció
mouse ... Uck1(22245)
Általános leírás
Alkalmazás
It has been used to check the effect of chronic uridine application on liver metabolism in mice.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3