Fontos dokumentumok
C4397
Chlorzoxazone
Szinonimák:
5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone, 5-Chloro-2-hydroxybenzoxazole
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
szín
white to off-white
mp
191-192 °C (lit.)
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL, clear
kezdeményező
Johnson & Johnson
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Clc1ccc2OC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C7H4ClNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TZFWDZFKRBELIQ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... KCNN4(3783)
Alkalmazás
- as a calcium-activated potassium (KCa) channel activator in patch-clamp electrophysiology to test its effect on dendritic hyperexcitability
- as a substrate for cytochrome P450 2E1 (CYP2E1) enzyme in cultured human hepatocytes
- as a benzimidazolone compound to test its effect on epithelial sodium (Na+) transport
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox