Fontos dokumentumok
UC160
4-Hydroxytolbutamide
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-(Butylaminocarbonyl)-4-hydroxymethylbenzenesulfonamide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
szín
white
mp
100-102 °C
oldhatóság
ethanol: soluble 12 mg/mL
0.1 M NaOH: soluble 4 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C12H18N2O4S/c1-2-3-8-13-12(16)14-19(17,18)11-6-4-10(9-15)5-7-11/h4-7,15H,2-3,8-9H2,1H3,(H2,13,14,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJRHYONYKZIRPM-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)