Fontos dokumentumok
PHR1919
Chlorzoxazone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Chlorzoxazone, CLZ, 5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone, 5-Chloro-2-hydroxybenzoxazole
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1130505
API-család
chlorzoxazone
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
mp
191-192 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Clc1ccc2OC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C7H4ClNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TZFWDZFKRBELIQ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... KCNN4(3783)
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standard for application in quality control. Provides pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?