Fontos dokumentumok
T0891
Tolbutamide
analytical standard
Szinonimák:
1-Butyl-3-(4-methylphenylsulfonyl)urea, N-[(Butylamino)carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
grade
analytical standard
Teszt
97.0-103.0%
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLRGJRBPOGGCBT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ABCC8(6833) , ALB(213) , CYP1A2(1544) , CYP2C9(1559) , EPHX2(2053) , KCNJ1(3758) , KCNJ11(3767)
mouse ... Ephx2(13850)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)