Fontos dokumentumok
C5174
4′-Chlorodiazepam
≥98% (TLC)
Szinonimák:
7-Chloro-5-(4-chlorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Ro 5-4864, Ro5-4864
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
gyógyszerellenőrzés
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
oldhatóság
2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble
H2O: insoluble
SMILES string
O=C1CN=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC(Cl)=CC=C3N1C
InChI
1S/C16H12Cl2N2O/c1-20-14-7-6-12(18)8-13(14)16(19-9-15(20)21)10-2-4-11(17)5-3-10/h2-8H,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PUMYFTJOWAJIKF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Tspo(24230)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3