Fontos dokumentumok
N0750010
Nifedipine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Oxidized Nifedipine, 2,6-Dimethyl-4-(2´-nitrophenyl)-3,5-pyridinecarboxylic acid dimethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
nifedipine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1-c2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H16N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMQHJQGNGLQJPF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)