Merck
1130505
USP
Chlorzoxazone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone, 5-Chloro-2-hydroxybenzoxazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H4ClNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
169.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
chlorzoxazone
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
191-192 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Clc1ccc2OC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C7H4ClNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TZFWDZFKRBELIQ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... KCNN4(3783)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Chlorzoxazone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Chlorzoxazone Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Chlorzoxazone is a skeletal muscle relaxant.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)