Fontos dokumentumok
196312
L-Penicillamine
99%, for peptide synthesis
Szinonimák:
3,3-Dimethyl-L-cysteine, 3-Mercapto-L-valine, L-(+)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid β,β-Dimethyl-L-cysteine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Penicillamine, 99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]24/D +61.9°, c = 0.5 in 1 M NaOH
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
206 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(S)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVNCNSJFMMFHPL-GSVOUGTGSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In the synthesis of Cu nanoclusters (CuNCs) from copper(II).
- In the preparation of ligands based onpyridine-2,6-dicarboxylic acid, which is in combination with cobalt (III) to convert acetonitrile to acetamide and benzonitrile to benzamide.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?