CBL434
Anti-c-Myc Tag Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 3C7
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-c-myc Antibody, clone 3C7, clone 3C7, Chemicon®, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3C7, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYC(4609)
mouse ... Myc(17869)
Egyediség
KNOWN SPECIES CROSS REACTIVITY: This antibody is known to cross react with mouse c-myc
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunoprecipitation
Immunoassay detection of c-myc
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2