Fontos dokumentumok
C1426
Cesium methanesulfonate
used in patch clamp techniques
Szinonimák:
CsMSF, CsMeS, Methanesulfonic acid cesium salt
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
mp
262-264 °C (lit.)
SMILES string
[Cs+].CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.Cs/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DJKJXRLREATOMF-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3