Fontos dokumentumok
219650
Millipore
Cesium Chloride, Molecular Biology Grade
Used for density gradient centrifugation. Commonly used for fractionation of nucleic acids, ribosomal subunits, proteins, glycoproteins, and viruses.
Szinonimák:
Cesium Chloride, Molecular Biology Grade
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
ClCs
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.36
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.21
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
Teszt
≥99% (silver nitrate titration)
form
crystalline solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
oldhatóság
water: 500 mg/mL
kation nyomok
Pb: ≤0.01%
idegen aktivitás
DNases, RNases, proteases, none detected
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Used for density gradient centrifugation. Commonly used for fractionation of nucleic acids, ribosomal subunits, proteins, glycoproteins, and viruses. Absorbance: (3 M, H2O, 260 nm): ≤0.1; (3 M, H2O, 280 nm): ≤0.02.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1