Fontos dokumentumok
PHR1786
Chondroitin Sulfate Sodium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Chondroitin sulfate sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 28
traceable to Ph. Eur. Y0000280
traceable to USP 1133570
API-család
chondroitin sulfate
Forma
solid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]1O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)C(=O)O)NC(=O)C)O)O
InChI
1S/C13H21NO15S/c1-2(15)14-3-8(7(19)13(28-11(3)22)29-30(23,24)25)26-12-6(18)4(16)5(17)9(27-12)10(20)21/h3-9,11-13,16-19,22H,1H3,(H,14,15)(H,20,21)(H,23,24,25)/t3-,4+,5+,6-,7-,8-,9+,11-,12-,13-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KXKPYJOVDUMHGS-OSRGNVMNSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2