Fontos dokumentumok
B4186
Butyrylcholinesterase human
vial of ≥4 units
Szinonimák:
Acylcholine acyl-hydrolase, Choline esterase, butyryl, Pseudocholinesterase
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥50 units/mg protein
kiszerelés
vial of ≥4 units
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... BCHE(590)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)