Fontos dokumentumok
C7512
Butyrylcholinesterase from equine serum
lyophilized powder, ≥10 units/mg protein
Szinonimák:
Acylcholine acyl-hydrolase, Choline esterase, butyryl, Pseudocholinesterase
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥10 units/mg protein
molekulatömeg
tetramer 440 kDa
összetétel
Protein, ≥60%
oldhatóság
cold water: 60 U/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3