Fontos dokumentumok
1133570
USP
Chondroitin sulfate sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Chondroitin sulfate sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
chondroitin sulfate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C13H21NO15S/c1-2(15)14-3-8(7(19)13(28-11(3)22)29-30(23,24)25)26-12-6(18)4(16)5(17)9(27-12)10(20)21/h3-9,11-13,16-19,22H,1H3,(H,14,15)(H,20,21)(H,23,24,25)/t3-,4+,5+,6-,7-,8-,9+,11-,12-,13-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KXKPYJOVDUMHGS-OSRGNVMNSA-N
Általános leírás
Chondroitin Sulfate Sodium is a glycosaminoglycan, obtained from domestic animal cartilage used in human food. It is composed of a copolymer of N-acetylchondrosamine and d-glucuronic acid, linked alternately between β-1,4 and β-1,3. The glycosaminoglycan is mostly composed of the sodium salt of the sulfate ester of N-acetylchondrosamine, and is primarily mono sulfated in position 4, and less so in position 6.
Alkalmazás
- Chondroitin Sulfate Sodium Tablets
- Glucosamine and Chondroitin Sulfate Sodium Tablets
- Glucosamine, Chondroitin Sulfate Sodium, and Methylsulfonylmethane Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2